Learn More
Hirschmann™ Ceramus Classic Dosiergeräte
Zur Gewährleistung einheitlicher Genauigkeit und einheitlicher Dosiervolumen mit wiederholbaren Ergebnissen unabhängig vom Anwender. Hirschmann Instruments™ Ceramus™ Classic Dosiergeräte haben sich dank ihrer außergewöhnlich hochwertigen Werkstoffe, ihrer einfachen Handhabung sowie ihrer anwenderfreundlichen Konstruktion für manuelle Dosieranwendungen bewährt, da sie die Routineaufgaben im Labor deutlich vereinfachen.
Marke:  Hirschmann™ 9320000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10549871
  • 374.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für feststehende oder variable Volumen von 0.2 bis 60 ml
  • Komplette Einheit kann zusammengebaut bei 121 °C dampfsterilisiert werden 
  • Gewindeanschluss für Saugschlauch
  • Kolben aus hochreiner Aluminiumoxidkeramik
  • Digitale Konfigurationseinstellung des Volumens, dauerhaft kalibriert
  • Optimale chemische und thermale Beständigkeit aller mediumfördernder Teile
  • Individuelles Qualitätszertifikat mit Konformitätszertifikat
Spezifikation
Spezifikation
Flaschenaufsatz-Dispenser
0,4 bis 2 ml
0,05 mL
Aluminiumoxid-Keramikkolben, Duran Glaszylinder
Flasche
0.006