Learn More
Gilson™ CENTRY™ 101 Plattenzentrifuge
Der Ausschwingrotor im firmeneigenen Design verhindert Auslaufverluste und erhöht die Zuverlässigkeit Ihrer Mikrotiterplatten-Reaktionen. Die Zentrifuge eignet sich für gängige PCR-Platten und die meisten Mikrotiterplatten.
980.00 €
Spezifikation
Max. Geschwindigkeit | 2.550 U/min |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) außen | 23 x 26 x 19,7 cm |
Frequency | 50/60 Hz |
Spannung | 220/230 V |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16348641
|
Gilson™
36117400 |
EU-Stecker |
980.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Geringeres Risiko verschütteter Flüssigkeiten
- Der patentierte Ausschwingrotor der CENTRY™ 101 Plattenzentrifuge verhindert das Auslaufen von Mikrotiterplatten und konzentriert alle Reaktionskomponenten am Boden der Wells, was die Genauigkeit Ihrer Reaktionen verbessert, z. B. bei empfindlichen PCR-Reaktionen.
- Die Rotorträger sind im Winkel von 75° montiert, sodass Sie Platten ohne Dichtungsband oder Verschlusskappen einsetzen können.
- Beim Zentrifugieren laufen die Mikrotiterplatten vertikal.
- Die CENTRY™ 101 Plattenzentrifuge besitzt Kapazität für zwei Platten und ist für die meisten PCR- und Mikrotiterplatten geeignet.
Kleines Gerät, schnelle Ergebnisse
- Proben werden in weniger als 20 Sekunden bei 2550 U/min (600 x g) zentrifugiert. Dank seines kompakten Designs (23 x 26 cm, 9,2 x 10,2 in.) findet die CENTRY™ 101 Plattenzentrifuge auch in Filterabzügen und auf dem Labortisch Platz.
Spezifikation
2.550 U/min | |
23 x 26 x 19,7 cm | |
50/60 Hz | |
220/230 V |