Learn More
Gilson™ CENTRY™ 101 Plattenzentrifuge
Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Typ:
EU-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Geringeres Risiko verschütteter Flüssigkeiten
- Der patentierte Ausschwingrotor der CENTRY™ 101 Plattenzentrifuge verhindert das Auslaufen von Mikrotiterplatten und konzentriert alle Reaktionskomponenten am Boden der Wells, was die Genauigkeit Ihrer Reaktionen verbessert, z. B. bei empfindlichen PCR-Reaktionen.
- Die Rotorträger sind im Winkel von 75° montiert, sodass Sie Platten ohne Dichtungsband oder Verschlusskappen einsetzen können.
- Beim Zentrifugieren laufen die Mikrotiterplatten vertikal.
- Die CENTRY™ 101 Plattenzentrifuge besitzt Kapazität für zwei Platten und ist für die meisten PCR- und Mikrotiterplatten geeignet.
Kleines Gerät, schnelle Ergebnisse
- Proben werden in weniger als 20 Sekunden bei 2550 U/min (600 x g) zentrifugiert. Dank seines kompakten Designs (23 x 26 cm, 9,2 x 10,2 in.) findet die CENTRY™ 101 Plattenzentrifuge auch in Filterabzügen und auf dem Labortisch Platz.
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Geschwindigkeit | 2.550 U/min |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 23 x 26 x 19,7 cm |
| Typ | EU-Stecker |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Spannung | 220/230 V |