Learn More
Labconco™ CentriVap™ Wasser-, Säure- und Lösungsmittelsysteme
Mit transparentem Kanister und säure-, feuchtigkeits- oder lösungsmittelbeständiger Einlage für zusätzlichen Schutz der Vakuumpumpe
13765.00 €
Spezifikation
Verdrängung | 34 bis 195 l/min |
---|---|
Max. Vakuum | 12 oder 2 x 10-3 mbar |
Steckertyp | NEMA 6-15 |
Pumpentyp | Membran oder Drehschieber |
Typ | Kondensator für Kühlfallen |
Benötigt: Vakuumpumpe ist für alle Systeme erforderlich; siehe Fisher Scientific Maxima™ C-Line Pumpen im Abschnitt Pumpen.
Produktcode | Marke | Stromstärke | Frequenz | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Stromstärke | Frequenz | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10403872
|
Labconco™
7982011 |
6 A | 50 Hz | 230 V |
13765.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Mit transparentem Kanister und säure-, feuchtigkeits- oder lösungsmittelbeständiger Einlage für zusätzlichen Schutz der Vakuumpumpe
Rotor fasst vierzig 1,5/2,0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder bis zu 100 Röhrchen mit Durchmessern von 12 bis 13 mm.
Bestellinformation
Lieferbar als 115 und 230 V-Modelle
Spezifikation
34 bis 195 l/min | |
NEMA 6-15 | |
Kondensator für Kühlfallen | |
6 A |
12 oder 2 x 10-3 mbar | |
Membran oder Drehschieber | |
230 V |