Learn More
Labconco™ CentriVap™ Wasser-, Säure- und Lösungsmittelsysteme
Artikelnummer. 10403872 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Kammermaterial:
Epoxidbeschichtetes Aluminium
Frequenz:
50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10403872
Marke: Labconco™ 7982011
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
  • Tischkonzentrator, Kühlfalle, Einsatz und Behälter für chemische Abscheidebehälter, Vakuumschläuche, Klemmen, 12 bis 13 mm-Rotor
Benötigt
Vakuumpumpe ist für alle Systeme erforderlich; siehe Fisher Scientific Maxima™ C-Line Pumpen im Abschnitt Pumpen.
Mit transparentem Kanister und säure-, feuchtigkeits- oder lösungsmittelbeständiger Einlage für zusätzlichen Schutz der Vakuumpumpe
Rotor fasst vierzig 1,5/2,0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen oder bis zu 100 Röhrchen mit Durchmessern von 12 bis 13 mm.
Bestellinformation
Lieferbar als 115 und 230 V-Modelle
Spezifikation
Zertifizierungen ETL, ETL-C
Verschlussmaterial Acryl
Kammermaterial Epoxidbeschichtetes Aluminium
Modell CentriVap
Temperaturbereich (metrisch) -50 °C
Volumen (metrisch) 25 mL
Verdrängung 34 bis 195 l/min
Enthält Tischkonzentrator, Kühlfalle, transparenter Kanister, Feuchtigkeitseinsatz, Rotor für bis zu hundert Röhrchen mit 12 bis 13 mm Durchm., Vakuumschläuche und Klammer 6, Deckel aus Acryl
Max. Vakuum 12 oder 2 x 10-3 mbar
Steckertyp NEMA 6-15
Pumpentyp Membran oder Drehschieber
Typ Kondensator für Kühlfallen
Elektrische Anforderungen 230 V / 50 Hz
Spannung 230 V
Stromstärke 6 A
Frequenz 50 Hz