missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich™ Zentrifugenadapter für Winkelrotoren mit 8 Plätzen

Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich-Rotoren sind für Dauerbetrieb und lange Lebensdauer optimiert

Marke:  Hettich™ 1467

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10004467

  • 35.50 € / 1 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Zentrifugenadapter für Winkelrotoren mit 8 Plätzen
  • Zur Verwendung mit den Zentrifugen ROTOFIX 32 A und ROTINA 380/380 R
  • Für Rotoren Nr. 1418, 1721
Spezifikation

Spezifikation

Adapter
4 x 1,1- bis 7 ml-Röhrchen
100 mm
4
Blutentnahme/Urin, runder Boden, konisch, Mikroliter
17 mm
ROTOFIX 32 A und ROTINA 380/380 R Zentrifugen mit Rotoren Nr 1418, 1721
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Hettich™ Zentrifugenadapter für Winkelrotoren mit 8 Plätzen > 4 x 15 ml

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt