Learn More
Hettich™ Zentrifugenadapter für Winkelrotoren mit 8 Plätzen
Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich-Rotoren sind für Dauerbetrieb und lange Lebensdauer optimiert
34.45 € - 35.50 €
Spezifikation
Typ | Adapter |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | ROTOFIX 32 A und ROTINA 380/380 R Zentrifugen mit Rotoren Nr 1418, 1721 |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10004467
|
Hettich™
1467 |
4 x 1,1- bis 7 ml-Röhrchen |
35.50 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10412305
|
Hettich™
1468 |
50 mL |
34.45 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Zentrifugenadapter für Hettich Winkelrotoren mit 8 Plätzen
- Zur Verwendung mit den Zentrifugen ROTOFIX32 A und ROTINA 380/380 R
- Für Rotoren Nr. 1418, 1721
Spezifikation
Adapter | |
ROTOFIX 32 A und ROTINA 380/380 R Zentrifugen mit Rotoren Nr 1418, 1721 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hettich™ Zentrifugenadapter für Winkelrotoren mit 8 Plätzen