Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, nicht segmentierte Innentür, Sauerstoffregelung, Kupferpaket zur Wasser- und Feuchtigkeitsüberwachung
CellXpert™ C170i CO2-Inkubator bietet zuverlässige Wachstumsbedingungen für reproduzierbare Ergebnisse.
22450.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 170 L |
---|---|
Kammermaterial | Stainless Steel |
CO2-Sensortechnologie | IR Sensor |
Sauerstoffregelung | Yes |
Temperaturbereich (metrisch) | Ambient +4° to 50°C |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Ausführung der Tür | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Ausführung der Tür | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16306355
|
Eppendorf™
6731001821 |
EU | Linker Griff |
22450.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16386345
|
Eppendorf™
6731001811 |
EU | Rechter Griff |
22450.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Paket zur Wasser- und Feuchtigkeitsüberwachung
- Sauerstoffregelung
- Kupferpaket (Kammer, Einlegeböden und Wasserwanne)
- Erweiterte Benutzeroberfläche und USB-Anschlüsse an der Vorderseite
- Lüfterloses Design, intelligentes Racksystem und innovatives Isolationskonzept
- Neues magnetisches Türverriegelungskonzept für Außen- und Innentüren
- Nahtlose Kammer, einfache Demontage
- 180 °C Hochtemperatur-Desinfektion (HTD) mit Protokoll, ohne interne HEPA-Filter
- Anpassbare Aufgaben und Alarme
- Standard-Gebäudemanagementsystem und VisioNize angeschlossenes Labor
- Vibrations- und Turbulenzschutz
Spezifikation
170 L | |
IR Sensor | |
Ambient +4° to 50°C | |
ZrO2 (zirconium dioxide) | |
44.5 x 53.9 x 69.2 cm (17.5 x 21.2 x 27.2 in.) | |
220 to 240 V, 50/60 Hz |
Stainless Steel | |
Yes | |
VisioNize™ touch interface | |
2 | |
71.5 x 71.8 x 90.0 cm (28.3 x 28.1 x 35.4 in.) |