Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, nicht segmentierte Innentür, Sauerstoffregelung, Kupferpaket zur Wasser- und Feuchtigkeitsüberwachung
CellXpert™ C170i CO2-Inkubator bietet zuverlässige Wachstumsbedingungen für reproduzierbare Ergebnisse.
Marke: Eppendorf™ 6731001811
Beschreibung
- Sauerstoffregelung
- Paket zur Wasser- und Feuchtigkeitsüberwachung
- Kupferpaket (Kammer, Einlegeböden und Wasserwanne)
- Nicht segmentierte Innentür
- 180 °C HTD (Standard mit C170i)
Spezifikation
170 L | |
IR-Sensor | |
EU | |
VisioNize™ Touch-Oberfläche | |
ZrO2 (Zirconiumdioxid) | |
44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 in.) | |
220 bis 240 V, 50/60 Hz |
Edelstahl | |
Ja | |
Raumtemperatur +4 °C bis 50 °C | |
Rechter Griff | |
2 | |
71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 in.) |