Learn More
Fisherbrand™ Membranen aus Cellulose
Geeignet zur Klärung und sterilisierenden Filtration biologischer Flüssigkeiten. Fisherbrand™ Cellulosemembranfilter sind aus reinem Celluloseacetat gefertigt und so modifiziert, dass sie die geringste Bindung unter allen lieferbaren Filtern für die Forschung gewährleisten.
39.60 € - 94.50 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Filtertyp | Mikrofiltrierung |
Material | Celluloseacetat |
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sterilisierende Filtration von wässrigen Lösungen (Nährmedien, Puffern und Seren), sterilisierende Filtration von Proteinen und Enzymen, Rezeptorbindungsstudien |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Bubble Point | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Bubble Point | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11715315
|
Fisherbrand™
0454A00022 |
25 mm | 3.1 bar |
44.95 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11725315
|
Fisherbrand™
0454A00023 |
47 mm | 3.1 bar |
82.55 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11705315
|
Fisherbrand™
0452A00023 |
47 mm | 4 bar |
94.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11795305
|
Fisherbrand™
0452A00022 |
25 mm | 4 bar |
39.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sterile Filtration von wässrigen Lösungen (Nährmedien, Seren, Puffer)
- Sterilisierende Filtration von Proteinen und Enzymen
- Für hohen Durchsatz
- Reduziert das Wechseln von Filtern beim Filtern von proteinhaltigen Lösungen
- Durch Rezeptorbindungsstudien belegt
- Geringe Bindungseigenschaften
- Aus hydrophilen Membranen bestehend
- Einheitliche Porengrößenstruktur ermöglicht konsistente Durchflussraten
- Bieten Stärke und Dimensionsstabilität (130 psi) und widerstehen bis zu 135 °C
Spezifikation
Weiß | |
Celluloseacetat | |
Sterilisierende Filtration von wässrigen Lösungen (Nährmedien, Puffern und Seren), sterilisierende Filtration von Proteinen und Enzymen, Rezeptorbindungsstudien | |
100/Packung | |
Ja |
Mikrofiltrierung | |
Unsteril | |
Hydrophil | |
Flache Scheibe |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Membranen aus Cellulose