Learn More
Fisherbrand™ Membranen aus Cellulose
Artikelnummer. 11715315 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
25 mm
47 mm
Bubble Point:
3.1 bar
4 bar
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11715315
Only null left
Add to basket
Add to basket
Geeignet zur Klärung und sterilisierenden Filtration biologischer Flüssigkeiten. Fisherbrand™ Cellulosemembranfilter sind aus reinem Celluloseacetat gefertigt und so modifiziert, dass sie die geringste Bindung unter allen lieferbaren Filtern für die Forschung gewährleisten.
  • Sterile Filtration von wässrigen Lösungen (Nährmedien, Seren, Puffer)
  • Sterilisierende Filtration von Proteinen und Enzymen
  • Für hohen Durchsatz
  • Reduziert das Wechseln von Filtern beim Filtern von proteinhaltigen Lösungen
  • Durch Rezeptorbindungsstudien belegt
  • Geringe Bindungseigenschaften
  • Aus hydrophilen Membranen bestehend
  • Einheitliche Porengrößenstruktur ermöglicht konsistente Durchflussraten
  • Bieten Stärke und Dimensionsstabilität (130 psi) und widerstehen bis zu 135 °C
Specifications
Bubble Point 3.1 bar
Farbe Weiß
Filtertyp Mikrofiltrierung
Material Celluloseacetat
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Unsteril
Flussrate 40 ml/min/cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sterilisierende Filtration von wässrigen Lösungen (Nährmedien, Puffern und Seren), sterilisierende Filtration von Proteinen und Enzymen, Rezeptorbindungsstudien
Gasflussrate 25 l/min/cm2
Hydrophobizität Hydrophil
Menge 100/Packung
Typ Flache Scheibe
Benetzbarkeit Ja
Durchmesser (metrisch) 25 mm