Learn More
Sartorius Cellulose-Extraktionshülsen
Extraction thimbles been designed to be compatible with the Soxhlet apparatus, making them ideal for a variety of applications. Designed for versatility, the thimbles can be used with any extractor, including models like the Tectator, to facilitate efficient and high-yield extraction procedures.
115.00 € - 214.00 €
Spezifikation
Material | Zellulose |
---|---|
Güte | C300 |
Produkttyp | Extraktionshülsen |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Wandstärke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Wandstärke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
30052893
|
Sartorius
FT-1201-019090 |
19 mm | 90 mm | 1.3 mm |
115.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
30052914
|
Sartorius
FT-1201-022080 |
22 mm | 80 mm | 1.3 mm |
115.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
30052895
|
Sartorius
FT-1201-022100 |
22 mm | 100 mm | 1.3 mm |
123.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
30052920
|
Sartorius
FT-1201-025060 |
25 mm | 60 mm | 1.3 mm |
123.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
30052910
|
Sartorius
FT-1201-025070 |
25 mm | 70 mm | 1.3 mm |
123.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
30052897
|
Sartorius
FT-1201-025080 |
25 mm | 80 mm | 1.3 mm |
123.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
30052924
|
Sartorius
FT-1201-025100 |
25 mm | 100 mm | 1.3 mm |
123.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
30052921
|
Sartorius
FT-1201-026060 |
26 mm | 60 mm | 1.5 mm |
123.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
30052899
|
Sartorius
FT-1201-028060 |
28 mm | 60 mm | 1.3 mm |
123.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
30052913
|
Sartorius
FT-1201-028080 |
28 mm | 80 mm | 1.3 mm |
123.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
30052894
|
Sartorius
FT-1201-028100 |
28 mm | 100 mm | 1.3 mm |
123.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
30052922
|
Sartorius
FT-1201-030080 |
30 mm | 80 mm | 1.3 mm |
132.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
30052904
|
Sartorius
FT-1201-030100 |
30 mm | 100 mm | 1.3 mm |
132.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
30052919
|
Sartorius
FT-1201-033060 |
33 mm | 60 mm | 1.3 mm |
132.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
30052912
|
Sartorius
FT-1201-033080 |
33 mm | 80 mm | 1.3 mm |
132.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
30052909
|
Sartorius
FT-1201-033090 |
33 mm | 90 mm | 1.3 mm |
132.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
30052892
|
Sartorius
FT-1201-033094 |
33 mm | 94 mm | 1.3 mm |
132.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
30052915
|
Sartorius
FT-1201-033100 |
33 mm | 100 mm | 1.3 mm |
138.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
30052917
|
Sartorius
FT-1201-033118 |
33 mm | 118 mm | 1.3 mm |
138.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
30052896
|
Sartorius
FT-1201-033130 |
33 mm | 130 mm | 1.5 mm |
138.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
30052898
|
Sartorius
FT-1201-033205 |
33 mm | 205 mm | 1.3 mm |
203.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
30052907
|
Sartorius
FT-1201-035150 |
35 mm | 150 mm | 1.7 mm |
203.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
30052902
|
Sartorius
FT-1201-040100 |
40 mm | 100 mm | 1.7 mm |
214.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
30052908
|
Sartorius
FT-1201-040123 |
40 mm | 123 mm | 1.7 mm |
214.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
30052900
|
Sartorius
FT-1201-040150 |
40 mm | 150 mm | 1.8 mm |
214.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
30052923
|
Sartorius
FT-1201-043123 |
43 mm | 123 mm | 1.5 mm |
214.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Composed of high-purity cellulose for uncontaminated results
- Engineered for superior mechanical stability to withstand rigorous use
- Designed for a precise fit across a diverse range of extractors
- Exhibits outstanding chemical resistance, ensuring reliability in various extraction processes
Spezifikation
Zellulose | |
C300 | |
Extraktionshülsen |