Learn More
Sartorius Cellulose-Extraktionshülsen
Extraction thimbles been designed to be compatible with the Soxhlet apparatus, making them ideal for a variety of applications. Designed for versatility, the thimbles can be used with any extractor, including models like the Tectator, to facilitate efficient and high-yield extraction procedures.
Marke:  Sartorius FT-1201-022080
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30052914
  • 115.00 € / 25 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Composed of high-purity cellulose for uncontaminated results
  • Engineered for superior mechanical stability to withstand rigorous use
  • Designed for a precise fit across a diverse range of extractors
  • Exhibits outstanding chemical resistance, ensuring reliability in various extraction processes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
22 mm
1.3 mm
80 mm
Zellulose
C300
Extraktionshülsen