Learn More
BD GolgiPlug™ Protein-Transport-Inhibitor (enthält Brefeldin A)
Verbessern Sie die Nachweisbarkeit von Zytokin-produzierenden Zellen durch Immunfluoreszenzfärbung und Durchflusszytometrieanalyse
Marke:  BD 555029
100.58 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15847968
  • 239.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Blockiert den intrazellulären Proteintransport in Lymphzellen, die in vitro oder in vivo stimuliert wurden.
  • Produzieren Sie eine Anhäufung von Zytokinen und/oder Proteinen im Golgi-Komplex
  • Verbessern Sie die Nachweisbarkeit von Zytokin-produzierenden Zellen durch Immunfluoreszenzfärbung und Durchflusszytometrieanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Empfohlen für die Anwendung bei 1:1000 in Zellkulturen.
7.2 bis 7.6
BD GolgiPlug Protein-Transporthemmer mit Brefeldin A
Flüssig
Verbessern Sie die Nachweisbarkeit von Zytokin-produzierenden Zellen durch Immunfluoreszenzfärbung und Durchflusszytometrieanalyse
Unverdünnt bei 4 °C lagern
1 ml
Name des Produkts
BD GolgiPlug™ Protein-Transport-Inhibitor (enthält Brefeldin A) > BD GolgiPlug Protein-Transporthemmer mit Brefeldin A