Learn More
Cellpath CellSafe+ Blaue Biopsiekapseln
Bieten hohe Sicherheit und eine anwenderfreundliche Alternative zu herkömmlichen Biopsie-Handhabungstechniken wie Gewebeeinlage und Schaumstoffpads, die sich oft als unbefriedigend und zeitaufwändig erweisen. CellPath CellSafe+ Blaue Biopsiekapseln verfügen über ein neues blaues Mesh-Gewebe, das einen besseren Kontrast zwischen der Biopsie und dem CellSafe bietet.
161.00 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15158886
|
Cellpath
EBE-0301-02A |
100/Pckg. |
161.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Verfügt über zwei klappbare, ineinander greifende Rahmen mit integriertem Nylongewebe
- Anpassbar an die Biopsie-Probengröße
- In beide Richtungen aufklappbar und geschlossen zur Einkapselung des Gewebes
- Das neue blaue Mesh-Gewebe sorgt für einen besseren Kontrast zwischen Biopsie und CellSafe
- Transparentes Röntgen-Mesh-Gewebe für Brustarbeit
- Das extra feine Mesh-Gewebe bietet eine bis zu 20 Mal geringere Verschleppung von Lösungsmitteln als Schaumstoffpads
- Keine Gewebeschäden oder Artefakte, wie sie mit Schaumstoffpads auftreten
- Erhebliche Zeitersparnis im Vergleich zur Faltbiopsie in Gewebepapier
Spezifikation
Blau |