Learn More
Cellpath CellSafe+ Blaue Biopsiekapseln
Bieten hohe Sicherheit und eine anwenderfreundliche Alternative zu herkömmlichen Biopsie-Handhabungstechniken wie Gewebeeinlage und Schaumstoffpads, die sich oft als unbefriedigend und zeitaufwändig erweisen. CellPath CellSafe+ Blaue Biopsiekapseln verfügen über ein neues blaues Mesh-Gewebe, das einen besseren Kontrast zwischen der Biopsie und dem CellSafe bietet.
Marke: Cellpath EBE-0301-02A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Verfügt über zwei klappbare, ineinander greifende Rahmen mit integriertem Nylongewebe
- Anpassbar an die Biopsie-Probengröße
- In beide Richtungen aufklappbar und geschlossen zur Einkapselung des Gewebes
- Das neue blaue Mesh-Gewebe sorgt für einen besseren Kontrast zwischen Biopsie und CellSafe
- Transparentes Röntgen-Mesh-Gewebe für Brustarbeit
- Das extra feine Mesh-Gewebe bietet eine bis zu 20 Mal geringere Verschleppung von Lösungsmitteln als Schaumstoffpads
- Keine Gewebeschäden oder Artefakte, wie sie mit Schaumstoffpads auftreten
- Erhebliche Zeitersparnis im Vergleich zur Faltbiopsie in Gewebepapier
Spezifikation
100/Pckg. | |
Blau |