Learn More
Greiner Bio-One CELLCOAT™ mit Poly-L-Lysinprotein beschichtete Zellkulturplatten mit mehreren Wells
Greiner Bio-One CELLCOAT™ Poly-D-Lysin Protein-beschichtete Zellkulturplatten mit mehreren Wells tragen zur Förderung der Zelladhäsion und -proliferation bei.
Marke: Greiner Bio-One 657930
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
16,1 ml | |
9,6 cm² | |
Rechteckig | |
Poly-L-Lysin | |
6 | |
50 | |
85,48 mm |
Inklusive Verschluss | |
Flach | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Multi-Well-Platte | |
Deckel | |
127,76 mm | |
19 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One CELLCOAT™ mit Poly-L-Lysinprotein beschichtete Zellkulturplatten mit mehreren Wells > Format: 6 Wells
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur