Learn More
Greiner Bio-One CELLCOAT™ mit Poly-D-Lysinprotein beschichtete Zellkulturplatten mit mehreren Wells
Ideal für die Zellkultivierung und -differenzierung ohne und mit wenig Serum. Greiner Bio-One CELLCOAT™ Poly-D-Lysin Protein-beschichtete Zellkulturplatten mit mehreren Wells tragen zur Förderung der Zelladhäsion und -proliferation bei.
Marke: Greiner Bio-One 657940
Beschreibung
Poly-D-Lysine (PDL) sind synthetische Moleküle, die die Zelladhäsion an Gefäßen erhöhen, indem sie die Nettoladung der Oberfläche verändern, ohne die biologische Aktivität zu stimulieren.- Mit synthetischen Poly-D-Lysin-Proteinen (75 bis 150 Kda) beschichtet
- Zur Förderung der Zelladhäsion, Proliferation und des Wachstums von transfizierten Zelllinien, neuronalen Zelllinien, primären Neuronen und Gliazellen
- Gebrauchsfertiges Produkt
- Enthält Deckel mit Kondensationsringen

Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Flach | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Multi-Well-Platte | |
6 | |
50 | |
Raumtemperatur | |
127,76 mm | |
19 mm |
Inklusive Verschluss | |
Nicht autoklavierbar | |
16,1 ml | |
9,6 cm² | |
Rechteckig | |
Poly-L-Lysin | |
2 bis 5 ml | |
Deckel | |
5 | |
128 x 85 x 19 mm | |
85,48 mm |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.