Learn More
Corning™ CellBIND™ HYPERStack™ Zellkulturgefäße - Neues Design
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Mehr Zellen - bietet eine bis zu 5-mal größere Wachstumsfläche als ein herkömmliches Zellkulturgefäß mit vergleichbarer Grundfläche.
3205.00 € - 3390.00 €
Spezifikation
Material Polystyrol
Anzahl pro Packung Je 1
Form Rechteckig
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung CellBIND
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kulturfläche Produkttyp Anzahl pro Karton Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kulturfläche Produkttyp Anzahl pro Karton Preis Menge & Verfügbarkeit  
17293074
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
20012
6000 cm2 12-Schicht-Gefäß 4/Karton
3205.00 €
4 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17213084
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
20036
18000 cm2 36-Schicht-Gefäß 2/Karton
3390.00 €
2 Stück
Verfügbar ab: 01-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Corning's High Yield PERformance (HYPER) Platform - Closed System for High Yield Cell Growth
The Corning HYPERStack cell culture vessel combines the best of two Corning products: the Corning CellSTACK™ and the Corning HYPERFlask™ cell culture vessels. The utilization of gas-permeable film technology provided in the spatial footprint of the CellSTACK vessel allows the HYPERStack platform to be among the most efficient, scalable cell culture vessels for adherent cell culture available today.
Features and Benefits
  • More cells – provides up to 5X the growth surface area of a traditional cell culture vessel of comparable footprint
  • Closed system – no open fluid manipulations
  • Scalable product – multiple size offerings support scale-up and scale-out
  • Ergonomic design – easier manipulation with handling equipment and accessories
  • Fixed media volume – 0.2 mL/cm2 fills vessel for less volumetric waste
Surface Treatment Guide
Corning CellBIND™ surface treatment is designed to enhance cell attachment and increase cell yields, improving attachment of loosely adherent cells and maintaining growth in reduced-serum or serum-free conditions. Alternatively, a non-treated option can support conventional cell attachment and allow for a faster and gentler harvest procedure for downstream processing and assays.
Spezifikation
Spezifikation
Polystyrol
Rechteckig
CellBIND
Je 1
Steril
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ CellBIND™ HYPERStack™ Zellkulturgefäße - Neues Design