Learn More
Corning™ CellBIND™ HYPERStack™ Zellkulturgefäße - Neues Design
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Mehr Zellen - bietet eine bis zu 5-mal größere Wachstumsfläche als ein herkömmliches Zellkulturgefäß mit vergleichbarer Grundfläche.
Marke:  Corning™ 20036
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17213084
  • 3390.00 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Corning High Yield PERformance (HYPER) Plattform - geschlossenes System für Zellwachstum mit hoher Ausbeute
Das Corning HYPERStack Zellkulturgefäß kombiniert die Vorteile aus zwei Corning Produkten: Die Corning CellSTACK™ und die Corning HYPERFlask™ Zellkulturgefäße. Die Nutzung der gasdurchlässigen Filmtechnologie im räumlichen Grundriss des CellSTACK-Gefäßes macht die HYPERStack-Plattform zu einem der effizientesten, skalierbarsten Zellkulturgefäße für die adhärente Zellkultur, die heute verfügbar sind.
Produktmerkmale und Vorteile
  • Mehr Zellen – bieten bis zu 5-mal so viel Wachstumsfläche wie ein herkömmliches Zellkulturgefäß mit vergleichbarer Stellfläche
  • Geschlossenes System – keine offene Flüssigkeitsmanipulation
  • Skalierbare Produkte – mit mehreren Größen unterstützen Scale-Up und Scale-Out
  • Ergonomisches Design – erleichtert die Handhabung mit Handling-Geräten und Zubehör
  • Festes Medienvolumen – 0,2 ml/cm2 füllt Behälter für weniger volumetrischen Abfall
Anleitung zur Oberflächenbehandlung
Die Corning CellBIND™ Oberflächenbehandlung wurde entwickelt, um die Zellanhaftung zu verbessern und die Zellausbeute zu erhöhen, die Anhaftung locker anhaftender Zellen zu verbessern und das Wachstum bei reduzierten Serum- oder Serum-freien Bedingungen aufrechtzuerhalten. Alternativ kann eine nicht behandelte Option die konventionelle Zellanhaftung unterstützen und eine schnellere und sanftere Ernte bei nachgelagerter Verarbeitung und Assays ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3920 ml
2/Karton
36-Schicht-Gefäß
Steril
CellBIND
Polystyrol
Je 1
Rechteckig
18000 cm2
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2213035 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum02/11/2024 Catalog Number20036
Chargennummer3324007 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/05/2024 Catalog Number20036
Chargennummer4091020 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/07/2024 Catalog Number20036
Name des Produkts
Corning™ CellBIND™ HYPERStack™ Zellkulturgefäße - Neues Design > Zellkulturgefäß; Schichten: 36; Oberflächenbehandlung: CellBIND; Design: Neu