Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systeme
BIOPHARMA
Schnellere Ergebnisse und Konsistenz von Charge zu Charge mit Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systemen.
Marke:  Thermo Scientific™ 139446
1360.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10344321
  • 1700.00 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Schnellere Ergebnisse und Konsistenz von Charge zu Charge mit Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systemen. Als bewährte Lösung für die Massenproduktion von Zellen, Impfstoffen und therapeutischen Proteinen haben diese Systeme die gleiche Wachstumskinetik wie Zellkulturprodukte im Labormaßstab. Die Anschlüsse ermöglichen ein einfaches Anpassen und Schließen des Systems, und die individuellen Schlaucheinheiten erleichtern die Belüftung, Befüllung und Ernte. Erhältlich in Ausführungen mit 1, 2, 4, 10 und 40 Tabletts.
  • Ideal für ahärente Zellen
  • Produktivitätssteigerung durch mehr Wachstumsfläche auf kleinerem Raum
  • Verringertes Kontaminationsrisiko mit einem geschlossenen System
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Original Cell Factory
2/Cs.
Cell Factory System
Less waste, renewable material
Adapterkappe und Portabdeckkappe
Zellkultur-behandelt
Polystyrol
1 Ea.
Nunclon™ Delta
Flach
25280 cm2
40
Dokumentation
Reference Materials
Technical Notes
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer184729 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/03/2025 Catalog Number139446
Chargennummer60907211 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/03/2025 Catalog Number139446
Chargennummer1422991 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/03/2025 Catalog Number139446
Chargennummer185399 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/02/2025 Catalog Number139446
Chargennummer1423035 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum10/03/2025 Catalog Number139446
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systeme > Tabletts:40; Kulturoberfläche:25.280cm2
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.