Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cefoxitin-Natriumsalz, 94 %
Cefoxitin-Natriumsalz, CAS-Nr. 33564-30-6, ist eine β-Lactam-Cephalosporin-Verbindung der zweiten Generation, die eine bakterizide Wirkung gegen Bacteroides und gramnegative Bakterien, darunter Stämme von P. mirabilis, P. vulgaris, E. coli, S. typhimurium und S. enteritidis, zeigt.
97.18 € - 251.25 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 33564-30-6 |
---|---|
Summenformel | C16H16N3NaO7S2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 449.428 |
InChI-Schlüssel | GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M |
PubChem CID | 23667300 |
ChEBI | CHEBI:3501 |
IUPAC-Name | Natrium-(6R,7S)-3-(carbamoyloxymethyl)-7-methoxy-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat |
SMILES | COC1(C2N(C1=O)C(=C(CS2)COC(=O)N)C(=O)[O-])NC(=O)CC3=CC=CS3.[Na+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15545136
|
Thermo Scientific Chemicals
455280010 |
1 g |
97.18 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15555136
|
Thermo Scientific Chemicals
455280050 |
5 g |
251.25 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
33564-30-6 | |
449.428 | |
23667300 | |
Natrium-(6R,7S)-3-(carbamoyloxymethyl)-7-methoxy-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat |
C16H16N3NaO7S2 | |
GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M | |
CHEBI:3501 | |
COC1(C2N(C1=O)C(=C(CS2)COC(=O)N)C(=O)[O-])NC(=O)CC3=CC=CS3.[Na+] |
Spezifikation
Cefoxitin sodium salt | |
33564-30-6 | |
C16H16N3NaO7S2 | |
COC1(C2N(C1=O)C(=C(CS2)COC(=O)N)C(=O)[O-])NC(=O)CC3=CC=CS3.[Na+] | |
449.428 | |
CHEBI:3501 | |
+206° to +214° (20°C, 589nm) (c= 1, methanol) | |
1% max. |
Cefoxitin Sodium Salt | |
Echt | |
GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M | |
Natrium-(6R,7S)-3-(carbamoyloxymethyl)-7-methoxy-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat | |
23667300 | |
449.43 | |
94% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-HinweisKann allergische Hautreaktionen verursachen.
GHS-P-HinweisSchutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.BEI HAUTKONTAKT:Mit viel Seife und Wasser waschen.Bei Hautreizung oder -ausschlag:Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Warnhinweis
- Cefoxitin sodium salt
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke