Learn More
CD99 Antibody (DN16), DyLight 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NB100-64930V
Artikelnummer. 18708692
  • 579.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
CD99 Monoclonal antibody specifically detects CD99 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD99
Monoclonal
DyLight 405
12E7, CD99 antigenY homolog, CD99 molecule, E2 antigen, HBA71, MIC2 (monoclonal 12E7), MIC2Y, MSK5X, Protein MIC2, surface antigen MIC2, T-cell surface glycoprotein E2
Made to Human CD99
0.1 mL
Immunology
4267
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
DN16
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
CD99 Antibody (DN16), DyLight 405, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; DyLight 405