Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD31/PECAM-1 (Endothelial Cell Marker) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and immunofluorescence procedures.
118.00 € - 569.00 €
Spezifikation
Antigen CD31 (Endothelial Cell Marker) Ab-1
Klon JC/70A
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Form Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Form Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12601137
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-353-S0
Concentrated 100 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12611137
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-353-S1
Concentrated 500 μL
366.00 €
500 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12661127
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-353-S
Concentrated 1 mL
569.00 €
1 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12681127
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-353-R7
Prediluted 7 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12651127
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-353-RQ
Ready-to-Use 12 mL
396.00 €
12 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD31 is a glycoprotein expressed on endothelial cells and in platelets. It is known to be involved in cell signaling and cell adhesion.
Host Species: Mouse
Clone: JC/70A
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with rat and pig. Others not tested.
Epitope: Not determined
Immunogen: Membrane preparation of a spleen from a patient with hairy cell leukemia
Molecular Weight: 100kDa (endothelial cells) and 130kDa (platelets)
Positive Control: Placenta, Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting (Not suitable)
  • Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
CD31 (Endothelial Cell Marker) Ab-1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Primary
JC/70A
Monoclonal
Mouse
Oncogenesis