missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Lab Vision™ CD31/PECAM-1 (Endothelial Cell Marker) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody

Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and immunofluorescence procedures.

Marke:  Epredia™ MS-353-R7

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 12681127

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

CD31 is a glycoprotein expressed on endothelial cells and in platelets. It is known to be involved in cell signaling and cell adhesion.

Host Species: Mouse

Clone: JC/70A

Isotype: IgG1/κ

Species Reactivity: Human. Does not react with rat and pig. Others not tested.

Epitope: Not determined

Immunogen: Membrane preparation of a spleen from a patient with hairy cell leukemia

Molecular Weight: 100kDa (endothelial cells) and 130kDa (platelets)

Positive Control: Placenta, Tonsil

Cellular Localization: Membrane

Recommended for:

  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting (Not suitable)
  • Immunofluorescence
Spezifikation

Spezifikation

CD31 (Endothelial Cell Marker) Ab-1
Monoclonal
Unconjugated
Membrane preparation of a spleen from a patient with hairy cell leukemia
IVD
Primary
Prediluted
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
JC/70A
Mouse
7 mL
Oncogenesis
Human
IgG2a κ
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt