Learn More
CD3 Mouse, anti-Human, FITC, Clone: SK7, STEMCELL Technologies
Mouse Monoclonal Antibody
144.45 € - 322.65 €
Spezifikation
Antigen CD3
Klon SK7
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat FITC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17139161
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Stemcell Technologies
60127FI.1
25 Tests
144.45 €
25 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17129161
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Stemcell Technologies
60127FI
100 Tests
322.65 €
100 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
  • The SK7 antibody reacts with the ∼20 kDa CD3ε subunit of the human T cell receptor (TCR)/CD3 complex, which is expressed on the surface of ∼95% of mature T cells and NKT cells, and variably on thymocytes
  • A majority of T cell neoplasms also express CD3
  • The CD3 complex, which is assembled from combinations of CD3γ, δ, ε, η and ζ subunits, associates non-covalently with the TCR and is involved in transducing antigen recognition signals into the cytoplasm of T cells and in regulating the cell surface expression of the TCR
  • Activation of T cells by the TCR involves the cytoplasmic tails of the CD3 subunits, which are structurally related type 1 transmembrane proteins and members of the immunoglobulin superfamily
  • Mutations in the CD3 subunits have been associated with various immunodeficiency disorders, including severe combined immunodeficiency (SCID)
Spezifikation
Spezifikation
CD3
Flow Cytometry
FITC
Chimpanzee, Human
Primary
SK7
Monoclonal
Mouse
IgG1 κ
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.