Learn More
CCRL2 Mouse anti-Human, Clone: 2C1E11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | CCRL2 |
---|---|
Klon | 2C1E11 |
Konzentration | 1 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16888645
|
Proteintech
66611-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16878645
|
Proteintech
66611-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
CCRL2 (C-C chemokine receptor-like 2), also known as chemokine receptor X, human chemokine receptor (HCR), CRAM-A or CRAM-B, is a seven pass transmembrane protein expressed by monocytes, neutrophils, and dendritic cells of immunal tissues (predomily spleen, fetal liver, bone marrow and lymph node). It shares over 40% homology with other C-C chemokine receptors but does not share the conserved DRY motif which is among the important motifs necessary for signalling and ligand-binding. C-C chemokine receptors are G-protein coupled, seven pass transmembrane domain proteins whose major physiological role is to function in the chemotaxis of T cells and phagocytic cells to areas of inflammation.Spezifikation
CCRL2 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C C chemokine receptor like 2, CCR11, CCR6, CCRL2, Chemokine receptor CCR11, Chemokine receptor X, CKRX, CRAM, CRAM A, CRAM B, HCR | |
CCRL2 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
2C1E11 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
O00421 | |
9034 | |
CCRL2 Fusion Protein Ag4045 | |
Primary | |
-20°C | |
CCRL2 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CCRL2 Mouse anti-Human, Clone: 2C1E11, Proteintech