Learn More
CCRL2 Mouse anti-Human, Clone: 2C1E11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 66611-1-IG-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16878645
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CCRL2 (C-C chemokine receptor-like 2), also known as chemokine receptor X, human chemokine receptor (HCR), CRAM-A or CRAM-B, is a seven pass transmembrane protein expressed by monocytes, neutrophils, and dendritic cells of immunal tissues (predomily spleen, fetal liver, bone marrow and lymph node). It shares over 40% homology with other C-C chemokine receptors but does not share the conserved DRY motif which is among the important motifs necessary for signalling and ligand-binding. C-C chemokine receptors are G-protein coupled, seven pass transmembrane domain proteins whose major physiological role is to function in the chemotaxis of T cells and phagocytic cells to areas of inflammation.
Specifica
Specifica
CCRL2
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O00421
CCRL2
CCRL2 Fusion Protein Ag4045
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2C1E11
Unconjugated
CCRL2
C C chemokine receptor like 2, CCR11, CCR6, CCRL2, Chemokine receptor CCR11, Chemokine receptor X, CKRX, CRAM, CRAM A, CRAM B, HCR
Mouse
Protein G
RUO
9034
-20°C
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato