Learn More
behr Labor-Technik™ Katalysator-Tabletten (3,5 g K2SO4, 0,4 g CuSO4), Dose mit 1000 Stück
Kjeldahl Katalysatortabletten 3,5 g K2S04, 0,4 g CUS04 (Karton mit 1000 Stück)
Marke:  behr Labor-Technik™ B00217937
Artikelnummer. 10614323
  • 430.00 € / 1000 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das nicht im Lieferumfang dieses Artikels enthalten ist.
Spezifikation
Spezifikation
Katalysator-Tabletts
3,5 g K2S, 0,4 g CuSO4O4
Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
behr Labor-Technik™ Katalysator-Tabletten (3,5 g K2SO4, 0,4 g CuSO4), Dose mit 1000 Stück > Für die Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl