Learn More
Sampling Systems™ Bottle Holder,
Securely holds bottles up to 88 mm in diameter on the TeleScoop. The angle can be set prior to taking the liquid samples.
Marke: Sampling Systems™ 5065D-502
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Telescopic samplers are often used for taking surface samples from rivers, tanks and lakes
- A wide choice of attachments is available to make the TeleScoop ideally suited for most applications
- Attachments are interchangeable and simply click into position
Spezifikation
Dipper | |
Nicht autoklavierbar | |
Reusable | |
Unsteril |
HDPE | |
500 mL | |
No |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Bottle Holder, > Bottle Holder; Capacity (Metric): 500 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur