Learn More
Tenak™ Kryoboxen aus Karton
Artikelnummer. p-8010220 Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Abmessungen (L x B x H):
75 x 75 mm
100 x 100 mm
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 52 mm
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Enthält:
10 x 10 Teiler
9 x 9 Teiler
Unterteilungen
Packungsgröße:
36 Stück
Artikelnummer. 11597294
Marke: Tenak™ TE22010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tenak™ Kryoboxen aus Pappe können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen von 6 bis 28.5 mm Durchmesser kombiniert werden. Die in vielen Farben erhältlichen, hochflexiblen Kästen eignen sich nach Entfernen des Gitters auch für größere Laborbehälter.
  • Pappe
  • Temperaturbeständig bis -80°C
  • Ideal für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen
Spezifikation
Farbe Blau
Material Pappe
Form Quadratisch
Typ Kryobox
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kryolagerung von Flüssigkeiten
Enthält Unterteilungen
Menge 36 Packung
Abmessungen (L x B x H) 133 x 133 x 50 mm
Länge (metrisch) 133 mm
Breite (metrisch) 133 mm
Höhe (metrisch) 50 mm
Gewicht (metrisch) 3 kg