Learn More
Swann-Morton™ Sterile Skalpellklinge aus Carbonstahl
Praktisch für zahlreiche Anwenderumgebungen: auf der Station, in der Notfall- oder Traumaabteilung oder sogar im Außeneinsatz von Sanitätern. Swann Morton™ Chirurgische Skalpellklingen aus Carbonstahl werden in einzelnen Aufreißverpackungen geliefert.
45.40 € - 68.95 €
Spezifikation
Klingenmaterial | Karbonstahl |
---|---|
Produkttyp | Skalpellklinge |
Sterilität | Steril |
Zertifizierung/Konformität | CE-konform gemäß 93/42/EG |
Menge | 10/Packung |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11728363
|
Swann-Morton™
0201 |
Nr. 10 |
50.85 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11877550
|
Swann-Morton™
0223 |
Nr. 18 |
45.40 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11778363
|
Swann-Morton™
0207 |
Nr. 21 |
67.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11738363
|
Swann-Morton™
0203 |
Nr. 11 |
68.95 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11758363
|
Swann-Morton™
0205 |
Nr. 15 |
53.55 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11798363
|
Swann-Morton™
0210 |
Nr. 23 |
49.55 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11792724
|
Swann-Morton™
0208 |
Nr. 22 |
64.85 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11708373
|
Swann-Morton™
0211 |
Nr. 24 |
64.95 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Carbonstahl gemäß BS EN 27740
- Steril
Spezifikation
Karbonstahl | |
Steril | |
10/Packung |
Skalpellklinge | |
CE-konform gemäß 93/42/EG |