Learn More
Erlab™ Captair™ Ersatz-Filter
Eine Reihe von Ersatzfiltern für die Verwendung mit Abzügen und belüfteten Schränken.
275.00 € - 592.00 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11872924
|
Erlab™
H11044201 |
Filtair™ 834, Filtair XL 1044 und Filtair XL 1344 | Für Anwendungen, bei denen organische und saure Dämpfe vorherrschen |
592.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11822105
|
Erlab™
FILTHP |
Flowcap 700/700S, Biocap RNA, DNA | HEPA |
357.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12855851
|
Erlab™
H11074031 |
Captair™ Hauben, F4HP | Ersatzfilter |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10688451
|
Erlab™
Z5MF3AS |
Abzugshauben | Für organische Dämpfe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10176040
|
Erlab™
Z5MF4AS |
Filtair™ 834, Filtair XL 1044 und Filtair XL 1344 | Für Anwendungen, bei denen organische Dämpfe vorherrschen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Für eine Vielzahl von Abzugshauben und Schränken
- Filter für organische Dämpfe, saure Dämpfe und mehr
Spezifikation
Filter |