Learn More
Calciumpropionat, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
52.10 € - 590.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 4075-81-4 |
---|---|
Summenformel | C6H10CaO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 186.22 |
MDL-Nummer | MFCD00167354 |
InChI-Schlüssel | BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | calcium propionate, calcium dipropionate, calcium propanoate, mycoban, propanoic acid, calcium salt, bioban-c, caswell no. 151, propionic acid, calcium salt, unii-8ai80040kw, hsdb 907 |
PubChem CID | 19999 |
ChEBI | CHEBI:81716 |
IUPAC-Name | Calcium;propanoat |
SMILES | [Ca++].CCC([O-])=O.CCC([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10772202
|
Thermo Scientific Acros
403900010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
52.10 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10268333
|
Thermo Scientific Acros
403900050 |
5 kg | Plastikeimer |
169.00 €
5 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10618904
|
Thermo Scientific Acros
403900251 |
25 kg | Fibertrommel |
590.00 €
25 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Descrizione
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Identificatori chimici
4075-81-4 | |
186.22 | |
BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L | |
19999 | |
Calcium;propanoat |
C6H10CaO4 | |
MFCD00167354 | |
calcium propionate, calcium dipropionate, calcium propanoate, mycoban, propanoic acid, calcium salt, bioban-c, caswell no. 151, propionic acid, calcium salt, unii-8ai80040kw, hsdb 907 | |
CHEBI:81716 | |
[Ca++].CCC([O-])=O.CCC([O-])=O |
Specifica
Calcium propionate | |
>300.0°C | |
6.9 to 9.0 (10% soln.) | |
Echt | |
C6H10CaO4 | |
MFCD00167354 | |
calcium propionate, calcium dipropionate, calcium propanoate, mycoban, propanoic acid, calcium salt, bioban-c, caswell no. 151, propionic acid, calcium salt, unii-8ai80040kw, hsdb 907 | |
BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L | |
Calcium;propanoat | |
19999 | |
186.22 | |
0.3% max. (in water) |
4075-81-4 | |
Weiß | |
4% max. (105°C, 2 Hrs) | |
98% min. (on dry substance) (Complexometry) | |
(CH3CH2COO)2Ca | |
15, 1700 | |
Solubility in water: 260g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in methanol and ethanol,practically insoluble in acetone and benzene | |
[Ca++].CCC([O-])=O.CCC([O-])=O | |
186.22 | |
CHEBI:81716 | |
98+% | |
Kristallines Pulver oder Kristalle |
Sicurezza e movimentazione
GHS-H-Hinweis:
Giftig bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 223-795-8
RUO – Research Use Only