Learn More
Calcium, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Ca 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifica
Specifica
Chemischer Name oder Material | Calcium plasma standard solution |
Konzentration | CaCO3 in 5% HNO3 |
Namenshinweis | Ca 10000μg/mL |
Menge | 50 mL |
UN-Nummer | UN3264 |
Physikalische Form | Flüssig |
Güte | Specpure™ |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1521895 | Analysenzertifikat | 13/03/2025 | 014407.AD,014407.AE,014407.AP |
1521893 | Analysenzertifikat | 28/01/2025 | 014407.AD,014407.AE,014407.AP |
1521894 | Analysenzertifikat | 22/01/2025 | 014407.AD,014407.AE,014407.AP |
1513942 | Analysenzertifikat | 11/12/2024 | 014407.AD,014407.AE,014407.AP |
1510560 | Analysenzertifikat | 06/12/2024 | 014407.AD,014407.AE,014407.AP |
RUO – Research Use Only
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.