Learn More
Calciumhydroxid, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
40.90 € - 250.25 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1305-62-0
Summenformel CaH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 74.09
MDL-Nummer MFCD00010901
InChI-Schlüssel AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10637192
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
219181000
100 g Kunststoffflasche
40.90 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10647192
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
219185000
500 g Kunststoffflasche
48.34 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10398540
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
219180010
1 kg Kunststoffflasche
65.22 €
1 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10697352
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
219180025
2.5 kg Kunststoffflasche
90.95 €
2.50 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10761604
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
219180100
10 kg Kunststofftrommel
250.25 €
10 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1305-62-0
74.09
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
6093208
[OH-].[OH-].[Ca++]
CaH2O2
MFCD00010901
calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
CHEBI:31341
Spezifikation
2850.0°C
580.0°C
Weiß
97.5% min. (Complexometry)
Ca(OH)2
15, 1675
Solubility in water: 1.65g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids (evolution of heat) and nh4cl sol, soluble in glycerol and sugar, insoluble in alcohol
[OH-].[OH-].[Ca++]
74.09
CHEBI:31341
98%
Passes Tests
Calcium hydroxide
1305-62-0
Amorphes Pulver
CaH2O2
MFCD00010901
calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Calcium; Dihydroxid
6093208
74.09
Extrarein
2.24g/mL
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Verursacht schwere Augenschäden.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 215-137-3
Produktidentifikator
  • Calcium hydroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.