Learn More
Calciumhydroxid, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10761604
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1305-62-0
Summenformel CaH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 74.09
MDL-Nummer MFCD00010901
InChI-Schlüssel AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Spezifikation
Siedepunkt 2850.0°C
Chemischer Name oder Material Calcium hydroxide
Schmelzpunkt 580.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Amorphes Pulver
Menge 10 kg
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Complexometry)
Strukturformel Ca(OH)2
Merck Index 15, 1675
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.65g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids (evolution of heat) and nh4cl sol,soluble in glycerol and sugar,insoluble in alcohol
IUPAC-Name Calciumdihydroxid
Formelmasse 74.09
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Identifizierung Passes Tests
Verpackung Kunststofftrommel
Dichte 2.24g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium hydroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.