Learn More
Calciumhydrid, ca. 93 %, reinst, 0 bis 2 mm Korngröße, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calcium hydride |
Schmelzpunkt | 675.0°C |
Namenshinweis | extra pure, 0-2 mm grain size |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 92% min. (Total Ca) |
Strukturformel | CaH2 |
Fieser | 01,105 |
Merck Index | 15,1674 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes with lower alcohols and carboxylic acid, soluble only in salt melts |
Formelmasse | 42.09 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467192 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 199905000,199900025,199901000 |
A0461915 | Analysenzertifikat | 16/05/2024 | 199905000,199900025,199901000 |
A0458367 | Analysenzertifikat | 13/12/2023 | 199905000,199900025,199901000 |
A0438173 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 199905000,199900025,199901000 |
A0396681 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 199905000,199900025,199901000 |
Sicherheit und Handhabung
- Calcium hydride
- Gefahr
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P335+P334-Lose Partikel von der Haut abbürsten In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.