Learn More
Calciumhydrid, ca. 93 %, reinst, 0 bis 20 mm Korngröße, bis zu 15 % Pulver, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10752431
Calciumhydrid, ca. 93 %, reinst, 0 bis 20 mm Korngröße, bis zu 15 % Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10752431
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10752431
Marke: Thermo Scientific Acros 196791000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorptionsreagenz, Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-78-8
Summenformel CaH2
Molekulargewicht (g/mol) 42.09
MDL-Nummer MFCD00010897
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium hydride
Schmelzpunkt 675.0°C
Namenshinweis ca. 93%
Farbe Grau
Physikalische Form Granulatpulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 92% min. (Total Ca)
Strukturformel CaH2
UN-Nummer 1404
Fieser 01,105
Merck Index 15, 1674
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes with lower alcohols and carboxylic acid, soluble only in salt melts
Formelmasse 42.09
Reinheit (%) ∼93%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.9
Dichte 1.9000g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium hydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
Sicherheitshinweis
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P335+P334-Lose Partikel von der Haut abbürsten In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Name des Produkts
Calciumhydrid, ca. 93 %, reinst, 0 bis 20 mm Korngröße, bis zu 15 % Pulver, Thermo Scientific Chemicals >