Learn More
Calciumgranulat, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11306677
Calciumgranulat, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306677
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11306677
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000875.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-70-2
Summenformel Ca
Molekulargewicht (g/mol) 40.08
MDL-Nummer MFCD00010897 MFCD00085314
InChI-Schlüssel OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
IUPAC-Name Calcium
SMILES [Ca]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium
Farbe Silberfarben bis weiß
Namenshinweis Redistilled
Aussehen Silvery-white granules
Dichte 1.54g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.5% (Metals basis)
Menge 250 g
Netzgröße -6 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form granular
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP14L043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog Number000875.30,000875.A1
ChargennummerN20L015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2025 Catalog Number000875.30,000875.A1
ChargennummerN20L014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2025 Catalog Number000875.30,000875.A1
ChargennummerN20L013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2025 Catalog Number000875.30,000875.A1
ChargennummerN14L033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/02/2025 Catalog Number000875.30,000875.A1
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium granules
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
Sicherheitshinweis
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Calciumgranulat, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >