Learn More
Calciumgranulat, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316677
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Unit Size:
1 Kilogramm
250 Gramm
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 11316677
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000875.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-70-2
Summenformel Ca
Molekulargewicht (g/mol) 40.08
MDL-Nummer MFCD00010897 MFCD00085314
InChI-Schlüssel OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
IUPAC-Name Calcium
SMILES [Ca]
Specifications
Chemischer Name oder Material Calcium
Farbe Silberfarben bis weiß
Namenshinweis Redistilled
Aussehen Silvery-white granules
Menge 1 kg
Netzgröße -6 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.5% (Metals basis)
Form granular
compliance-icons
Product Identifier
  • Calcium granules
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Hazard Statement
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
Precautionary Statement
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Calcium