Learn More
Kalzium, AAS-Standardlösung, Specpure™, Ca 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11369149
Kalzium, AAS-Standardlösung, Specpure™, Ca 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369149
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11369149
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 088057.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 471-34-1, 7732-18-5
Summenformel CCaO3
Molekulargewicht (g/mol) 100.09
MDL-Nummer MFCD00010906
InChI-Schlüssel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium
Menge 100 mL
Farbe Farblos
Dampfdruck 17mm Hg at 20°C
Physikalische Form Flüssig
IUPAC-Name Calciumcarbonat
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salpetersäure:5 %; Calciumcarbonat:0,25%; Wasser:94,75%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1524326 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2025 Catalog Number088057.AE,088057.AP
Chargennummer1524328 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2025 Catalog Number088057.AE,088057.AP
Chargennummer1524148 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/02/2025 Catalog Number088057.AE,088057.AP
Chargennummer1513892 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog Number088057.AE,088057.AP
Chargennummer1513891 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog Number088057.AE,088057.AP
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium, AAS standard solution, Specpure, Ca 1000µg/ml
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    17
    Stunden
    18
    Minuten
    6
    Sekunden
    58
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
    Tage
    48
    Stunden
    18
    Minuten
    6
    Sekunden
    58
Name des Produkts
Kalzium, AAS-Standardlösung, Specpure™, Ca 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >