Learn More
Cadmiumsulfat, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10743344
Cadmiumsulfat, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10743344
2.5 kg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10743344
Marke: Thermo Scientific Acros 270560025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10124-36-4
Summenformel CdO4S
Molekulargewicht (g/mol) 208.46
MDL-Nummer MFCD00010923
InChI-Schlüssel QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6oMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24962
ChEBI CHEBI:50292
IUPAC-Name Cadmium(2+);Sulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium sulfate
Schmelzpunkt 1000.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
pH 3.5 to 6.0 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Complexometry)
Strukturformel CdSO4
Merck Index 15, 1632
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1130g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol,acids,acetone and ammonia
Formelmasse 208.46
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0457962 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2023 Catalog Number270560025,270565000
ChargennummerA0449329 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2023 Catalog Number270560025,270565000
ChargennummerA0396573 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0413651 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number270560025,270565000
ChargennummerA0448511 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number270560025,270565000
Name des Produkts
Cadmiumsulfat, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals >