Learn More
Cadmiumsulfat, ACS-Reagenz, ≥99 %, Honeywell™ Fluka™
Shop All Honeywell Fluka Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cadmiumsulfat |
Schmelzpunkt | 1000 °C |
Farbe | Farblos |
Menge | 500 g |
Strukturformel | CdSO4 |
UN-Nummer | UN2570 |
Formelmasse | 208.47 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99 % |
Verlust bei Trocknung | ≤ 1.0 % |
Verpackung | Poly-Flasche |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cadmiumsulfat, ACS-Reagenz, ≥99 %, Honeywell™ Fluka™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction