Learn More
Thermo Scientific™ Kabinett Enthärtungsanlage WAE
Verlängern Sie die Lebensdauer von Umkehrosmosemembranen. Einzelne Kabinett Enthärter mit Zeitsteuerung und daher besonders für den diskontinuierlichen Einsatz geeignet.
3000.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Kapazität (metrisch) | Flussrate | Salzvorrat | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Kapazität (metrisch) | Flussrate | Salzvorrat | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12716208
|
Thermo Scientific™
06.1278 |
Schrankenthärtungssystem WAE 100 ES | 10 m³ bei 10°dH | 2,5 l/h | 75 kg |
3000.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Einzelne Kabinett Enthärter sind mit Zeitsteuerung ausgestattet und daher besonders für den diskontinuierlichen Einsatz geeignet. Der anschlussfertige Thermo Scientific™ Kabinett Enthärter WAE dient zur Wasserenthärtung vor dem Einspeisen in ein Umkehrosmosesystem und ist ideal für Laborwassersysteme. Durch das Entfernen von harten Ionen wie Calcium und Magnesium aus dem Wasser kann die Lebensdauer der Umkehrosmosemembran verlängert werden.
- Speziell für den nicht kontinuierlichen Einsatz ausgelegt
- Die Regeneration des Ionenaustauschers erfordert Zeit
- Die Anwender legen mit der elektronischen Zeitsteuerung fest, wann die Regeneration automatisch anlaufen soll
- Wasseranschlüsse: R1 Zoll
Bestellinformationen:
Dieses Produkt ist nicht überall erhältlich.
Spezifikation
Wasserenthärtungssystem WAE | |
450 mm |