Learn More
Thermo Scientific™ Kabinett Enthärtungsanlage WAE
Verlängern Sie die Lebensdauer von Umkehrosmosemembranen. Einzelne Kabinett Enthärter mit Zeitsteuerung und daher besonders für den diskontinuierlichen Einsatz geeignet.
Marke:  Thermo Scientific™ 06.1278
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12716208
  • 3065.25 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Einzelne Kabinett Enthärter sind mit Zeitsteuerung ausgestattet und daher besonders für den diskontinuierlichen Einsatz geeignet. Der anschlussfertige Thermo Scientific™ Kabinett Enthärter WAE dient zur Wasserenthärtung vor dem Einspeisen in ein Umkehrosmosesystem und ist ideal für Laborwassersysteme. Durch das Entfernen von harten Ionen wie Calcium und Magnesium aus dem Wasser kann die Lebensdauer der Umkehrosmosemembran verlängert werden.
  • Speziell für den nicht kontinuierlichen Einsatz ausgelegt
  • Die Regeneration des Ionenaustauschers erfordert Zeit
  • Die Anwender legen mit der elektronischen Zeitsteuerung fest, wann die Regeneration automatisch anlaufen soll
  • Wasseranschlüsse: R1 Zoll
Bestellinformationen:
Dieses Produkt ist nicht überall erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schrankenthärtungssystem WAE 100 ES
2,5 l/h
75 kg
1150 mm
10 m³ bei 10°dH
Wasserenthärtungssystem WAE
310 mm
450 mm