Learn More
asecos™ CS-Classic-G Chemikalienschrank
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
N.V.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Konform mit DIN EN16121/16122 |
---|---|
Außentiefe (metrisch) | 520 mm |
Innentiefe (metrisch) | 493 mm |
Material | Stahl |
Produkttyp | Chemikalienschrank |
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produktcode | Marke | Außenbreite (metrisch) | Konfiguration | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außenbreite (metrisch) | Konfiguration | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15915006
|
asecos™
3053004130534 |
810 mm | 2 60 kg-Schubfächer, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) | Grau |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15954996
|
asecos™
3053004030534 |
810 mm | 2 60 kg-Schubfächer, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) | Anthrazitgrau, Warngelb |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15935006
|
asecos™
3053004130536 |
810 mm | 2 60 kg-Schubfächer, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Anthrazitgrau, Hellgrau |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15974996
|
asecos™
3053004030536 |
810 mm | 2 60 kg-Schubfächer, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Anthrazitgrau, Warngelb |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15905116
|
asecos™
3053204130542 |
810 mm | 3 60 kg-Schubfächer, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) | Anthrazitgrau, Hellgrau |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15945106
|
asecos™
3053204030542 |
810 mm | 3 60 kg-Schubfächer, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) | Anthrazitgrau, Warngelb |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15925116
|
asecos™
3053204130544 |
810 mm | 3 60 kg-Schubfächer, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Grau |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15955106
|
asecos™
3053204030544 |
810 mm | 3 60 kg-Schubfächer, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Anthrazitgrau, Warngelb |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15985006
|
asecos™
3053004130541 |
810 mm | 3 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) | Grau |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15516885
|
asecos™
3053004030541 |
810 mm | 3 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) | Grau, Gelb |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15965116
|
asecos™
3053204130548 |
810 mm | 4 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) | Anthrazitgrau, Hellgrau |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15526885
|
asecos™
3053204030548 |
810 mm | 4 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) | Grau, Gelb |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15580051
|
asecos™
3053204130550 |
810 mm | 6 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) | Grau |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15536885
|
asecos™
3053204030550 |
810 mm | 6 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) | Grau, Gelb |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15593873
|
asecos™
3049204130498 |
1055 mm | 2 100 kg-Schubfächer, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) | Grau |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15914586
|
asecos™
3049204030498 |
1055 mm | 2 100 kg-Schubfächer, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech) | Grau, Gelb |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15904596
|
asecos™
3049204130500 |
1055 mm | 2 100 kg-Schubfächer, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Grau |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15934586
|
asecos™
3049204030500 |
1055 mm | 2 100 kg-Schubfächer, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Anthrazitgrau, Warngelb |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15974786
|
asecos™
3049504030510 |
1055 mm | 3 100 kg-Schubfächer, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Anthrazitgrau, Warngelb |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15974596
|
asecos™
3049204130507 |
1055 mm | 3 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) | Anthrazitgrau, Hellgrau |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15526875
|
asecos™
3049204030507 |
1055 mm | 3 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) | Grau, Gelb |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15904806
|
asecos™
3049504130516 |
1055 mm | 4 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) | Grau |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15914806
![]() ![]() |
asecos™
3049504130518 |
1055 mm | 6 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) | Grau |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15235403
|
asecos™
3049504030518 |
1055 mm | 6 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) | Grau, Gelb |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter texturierter Oberfläche
- Kein unbefugter Zugang: Abschließbare Tür mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Schrankboden, bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
Konform mit DIN EN16121/16122 | |
493 mm | |
Chemikalienschrank | |
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen | |
pulverbeschichtet struktur |
520 mm | |
Stahl | |
Flügel | |
2 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ CS-Classic-G Chemikalienschrank