Learn More
asecos™ CS-Classic-G Chemikalienschrank
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
Marke: asecos™ 3049504130518
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter texturierter Oberfläche
- Kein unbefugter Zugang: Abschließbare Tür mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Schrankboden, bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
Konform mit DIN EN16121/16122 | |
520 mm | |
493 x 996 x 1835 mm | |
Flügel | |
1950 mm | |
CS.195.105 | |
6 | |
pulverbeschichtet struktur | |
1055 mm | |
Grau | |
Chemikalienschrank |
6 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP) | |
493 mm | |
520 x 1055 x 1950 mm | |
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen | |
1835 mm | |
2 | |
Ausziehbar | |
168,50 kg | |
996 mm | |
Stahl |