Learn More
Motic™ C-Mount-Kameraadapter für Mikroskop-Chipsensor der Serie BA/AE
C-Mount-Kameraadapter kompatibel mit Kameras mit 1/3 ,2/3 oder 1/2 Zoll-Chipsensoren. Motic™ C-Mount-Kameraadapter für Mikroskop-Chipsensor der Serie BA/AE passt auf den trinokularen Anschluss aller Mikroskope der Serie BA/AE
175.00 € - 200.00 €
Spezifikation
Typ | C-Mount-Adapter |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Zusammengesetzte Mikroskope der Serien Motic BA210, 310, 410 und AE2000 |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Vergrößerungsleistung | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Vergrößerungsleistung | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11893400
|
Motic™
1101001901781 |
Gehäuse 0.65X | 16,9 mm |
175.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11803410
|
Motic™
1101001901791 |
Gehäuse 0.5X | 8,46, 12,7 mm |
200.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Passend für den trinokularen Anschluss jedes Mikroskops der Serie BA oder AE:
- Wählen Sie die 0.65-fache Vergrößerung mit 2/3 in.-Sensor-Chip
- Wählen Sie die 0.5-fache Vergrößerung mit 1/3 oder 1/2 in.-Sensor-Chip
Spezifikation
C-Mount-Adapter | |
Zusammengesetzte Mikroskope der Serien Motic BA210, 310, 410 und AE2000 | |
Je 1 |