Learn More
Motic™ C-Mount-Kameraadapter für Mikroskop-Chipsensor der Serie BA/AE
C-Mount-Kameraadapter kompatibel mit Kameras mit 1/3 ,2/3 oder 1/2 Zoll-Chipsensoren. Motic™ C-Mount-Kameraadapter für Mikroskop-Chipsensor der Serie BA/AE passt auf den trinokularen Anschluss aller Mikroskope der Serie BA/AE
Marke: Motic™ 1101001901791
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Passend für den trinokularen Anschluss jedes Mikroskops der Serie BA oder AE:
- Wählen Sie die 0.65-fache Vergrößerung mit 2/3 in.-Sensor-Chip
- Wählen Sie die 0.5-fache Vergrößerung mit 1/3 oder 1/2 in.-Sensor-Chip
Spezifikation
C-Mount-Adapter | |
8,46, 12,7 mm | |
Für 1/2 in-Sensor | |
Gehäuse 0.5X |
1/3, 1/2 in. | |
Gehäuse 0.5X | |
Zusammengesetzte Mikroskope der Serien Motic BA210, 310, 410 und AE2000 | |
Je 1 |